3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 164 DKK
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061149
CAS-nummer: 207986-20-7