2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 414 DKK
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 144…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083555
CAS-nummer: 144851-59-2