2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 1950 DKK
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061148
CAS-nummer: 207919-05-9