2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 164 DKK
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 140…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061147
CAS-nummer: 207853-64-3