2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 1040 DKK
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molekylvægt: 207.13 g/mol
Smeltepunkt: 93…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061146
CAS-nummer: 207853-60-9