2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC4371K-1G
PC4371K-25G
PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA
164
DKK
APOSPC4371K-1G
APOSPC4371K-25G
APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061145 CAS-nummer: 207853-63-2 |