3-Fluor-4-nitroanilin 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 2160 DKK
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluor-4-nitroanilin 98%
3-Fluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molekylvægt: 156.12 g/mol
Smeltepunkt: 158…162 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03412239
CAS-nummer: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR