4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 1310 DKK
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973772
CAS-nummer: 127371-50-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III