ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 110 DKK
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molekylvægt: 190.5745 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03966888
CAS-nummer: 51336-95-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 III