2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 841 DKK
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₉H₁₈F₅NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038360
CAS-nummer: 887267-07-4