Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 589 DKK
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat 98%
Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Kogepunkt: 109 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 59…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196161
CAS-nummer: 329-59-9