N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4355-1G PC4355-250MG PC4355-5G
APOSPC4355-1GEA 1040 DKK
APOSPC4355-1G APOSPC4355-250MG APOSPC4355-5G
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-tert-Butyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798108
CAS-nummer: 239080-03-6