Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC43513-100G PC43513-25G PC43513-500G
APOSPC43513-100GEA 654 DKK
APOSPC43513-100G APOSPC43513-25G APOSPC43513-500G
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate 98%
Propan-2-yl (2S)-2-{[(S)-pentafluorophenoxy(phenoxy)phosphoryl]amino}propanoate
Formel: C₁₈H₁₇F₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22665799
CAS-nummer: 1334513-02-8