2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 2170 DKK
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₄F₆O
Kogepunkt: 65…67 °C/24mmHg
Massefylde: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061275
CAS-nummer: 721-37-9
UN nummer: 1224
ADR: 3,III