1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 DKK
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
Formel: C₇H₉F₃O₂
Molekylvægt: 182.14 g/mol
Kogepunkt: 61 °C/48mmHg
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 30984-28-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III