Trifluorolactic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4338-1G PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA 830 DKK
APOSPC4338-1G APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formel: C₃H₃F₃O₃
Kogepunkt: 157 °C/123mmHg
Smeltepunkt: 66…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051802
CAS-nummer: 684-07-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II