2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 164 DKK
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Molekylvægt: 175.11 g/mol
Kogepunkt: 72…74 °C/0.45mmHg
Smeltepunkt: 52…60 °C
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862647
CAS-nummer: 386704-12-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III