4-Fluortoluen 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 472 DKK
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluortoluen 98+%
4-Fluortoluen
Formel: C₇H₇F
Kogepunkt: 115…117 °C
Smeltepunkt: –56 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000358
CAS-nummer: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN nummer: 2388
ADR: 3,II