2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 1180 DKK
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 95%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209.6 g/mol
Kogepunkt: 90…94 °C/13mmHg
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190123
CAS-nummer: 15996-78-8
UN nummer: 2735
ADR: 8 III