α-Chlor-3,4-difluortoulen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 2030 DKK
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chlor-3,4-difluortoulen 98%
α-Chlor-3,4-difluortoulen
Formel: C₇H₅ClF₂
Kogepunkt: 27…29 °C/0,4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236218
CAS-nummer: 698-80-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III