3-Fluortoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Fluoro-3-methylbenzene
PC4320-100G PC4320-1KG PC4320-500G
APOSPC4320-100GEA 164 DKK
APOSPC4320-100G APOSPC4320-1KG APOSPC4320-500G
3-Fluortoluen 99%
3-Fluortoluen
Intermediate for the production of Ciprofloxacin.
Formel: C₇H₇F
Kogepunkt: 114…116 °C
Smeltepunkt: –87 °C
Massefylde: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000339
CAS-nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN nummer: 2388
ADR: 3,II