Pentafluorophenyl methacrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4318-1G PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA 372 DKK
APOSPC4318-1G APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formel: C₁₀H₅F₅O₂
Kogepunkt: 71 °C/2mmHg
Massefylde: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042332
CAS-nummer: 13642-97-2