Methyl3-(trifluormethoxy)benzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4312-10G PC4312-1G PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA 371 DKK
APOSPC4312-10G APOSPC4312-1G APOSPC4312-5G
Methyl3-(trifluormethoxy)benzoat 98%
Methyl3-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
Kogepunkt: 197…199 °C
Massefylde: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041005
CAS-nummer: 148438-00-0