N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 218 DKK
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid 95%
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid
Formel: C₃H₄F₃NO
Kogepunkt: 156…157 °C
Smeltepunkt: 49…51 °C
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009670
CAS-nummer: 815-06-5