1-Brom-2,3,5-trifluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 164 DKK
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Brom-2,3,5-trifluorbenzen 98%
1-Brom-2,3,5-trifluorbenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
Kogepunkt: 143 °C
Massefylde: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012232
CAS-nummer: 133739-70-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III