Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC430511-1G PC430511-25G PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA 333 DKK
APOSPC430511-1G APOSPC430511-25G APOSPC430511-5G
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine 95%
Potassium (1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₃BF₃KN₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD10700160
CAS-nummer: 1015484-22-6