tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430112-250MG PC430112-1G PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA 578 DKK
APOSPC430112-250MG APOSPC430112-1G APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16990772
CAS-nummer: 644970-36-5