4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC430005-250MG PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA 447 DKK
APOSPC430005-250MG APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formel: C₆H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849932
CAS-nummer: 1233026-52-2