4-Fluorthiophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G PC4300-100G PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA 654 DKK
APOSPC4300-250G APOSPC4300-100G APOSPC4300-25G
4-Fluorthiophenol 98%
4-Fluorthiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formel: C₆H₅FS
Molekylvægt: 128.17 g/mol
Kogepunkt: 168…172 °C
Massefylde: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004846
CAS-nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN nummer: 3071
ADR: 6.1+3 II