tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 719 DKK
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Molekylvægt: 196.17 g/mol
Kogepunkt: 120 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038275
CAS-nummer: 105935-24-8