4-Fluorthioanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 218 DKK
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorthioanisol 97%
4-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 90 °C/31mmHg
Massefylde: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040829
CAS-nummer: 371-15-3
EINECS: 206-733-4