2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4283-1G PC4283-5G
APOSPC4283-1GEA 237 DKK
APOSPC4283-1G APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878539
CAS-nummer: 1073355-21-1