6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 218 DKK
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Smeltepunkt: 234…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424505
CAS-nummer: 71346-17-3