1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4245-1G PC4245-25G PC4245-5G
APOSPC4245-1GEA 360 DKK
APOSPC4245-1G APOSPC4245-25G APOSPC4245-5G
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974121
CAS-nummer: 886762-62-5