3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 197 DKK
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115910
CAS-nummer: 363-47-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III