3-Fluorstyren 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4240-25G PC4240-5G PC4240-1G PC4240-10G
APOSPC4240-25GEA 942 DKK
APOSPC4240-25G APOSPC4240-5G APOSPC4240-1G APOSPC4240-10G
3-Fluorstyren 98%
3-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122.14 g/mol
Kogepunkt: 31 °C/4mmHg
Massefylde: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 29 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000341
CAS-nummer: 350-51-6
EINECS: 206-504-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III