3-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 164 DKK
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid 97%
3-Chlor-2-Fluorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂FO₂S
Massefylde: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094234
CAS-nummer: 351003-48-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II