5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 1640 DKK
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇FN₂O
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407398
CAS-nummer: 81465-82-9