2-Fluorstyren 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-2-vinylbenzene
PC4230-25G PC4230-5G PC4230-1G
APOSPC4230-25GEA 2730 DKK
APOSPC4230-25G APOSPC4230-5G APOSPC4230-1G
2-Fluorstyren 99%
2-Fluorstyren
Formel: C₈H₇F
Molekylvægt: 122.14 g/mol
Kogepunkt: 46 °C/32mmHg
Massefylde: 1.025 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013550
CAS-nummer: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III