3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4220-1G PC4220-250MG
APOSPC4220-1GEA 5190 DKK
APOSPC4220-1G APOSPC4220-250MG
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
3-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201311
CAS-nummer: 170019-18-8