1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 164 DKK
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 195…196 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051655
CAS-nummer: 321-07-3