4'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4215-1G PC4215-5G
APOSPC4215-1GEA 414 DKK
APOSPC4215-1G APOSPC4215-5G
4'-Chlor-2'-Fluoracetophenon 98%
4'-Chlor-2'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.59 g/mol
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116328
CAS-nummer: 175711-83-8