4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4-Difluorocyclohexanecarbaldehyde
PC421133-1G PC421133-500MG PC421133-5G
APOSPC421133-1GEA 3180 DKK
APOSPC421133-1G APOSPC421133-500MG APOSPC421133-5G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde 97%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxaldehyde
Formel: C₇H₁₀F₂O
Molekylvægt: 148.15 g/mol
Kogepunkt: 55…57 °C/6mmHg
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09263468
CAS-nummer: 265108-36-9
UN nummer: 1989
ADR: 3 III