2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 3720 DKK
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20486158
CAS-nummer: 1206978-11-1