2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421029-1G PC421029-250MG PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA 360 DKK
APOSPC421029-1G APOSPC421029-250MG APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185847
CAS-nummer: 1206977-80-1