1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 1040 DKK
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formel: C₂₀H₂₉F₁₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038341
CAS-nummer: 154628-00-9