1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
PC4202-25G PC4202-5G
APOSPC4202-25GEA 3960 DKK
APOSPC4202-25G APOSPC4202-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate 96%
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Electrophilic fluorinating agent.
Formel: C₆H₅F₄NO₃S
Molekylvægt: 247.17 g/mol
Smeltepunkt: 180…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013458
CAS-nummer: 107263-95-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II