2-Fluorpyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 218 DKK
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluorpyridin 99%
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
Kogepunkt: 124…126 °C
Massefylde: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 24 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006224
CAS-nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III