(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4193-1G PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-1GEA 872 DKK
APOSPC4193-1G APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)eddikesyre 98%
(2-Chlor-4,5-difluorphenyl)eddikesyre
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973421
CAS-nummer: 883502-00-9