3'-Fluorpropiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 632 DKK
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluorpropiophenon 97%
3'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 94…96 °C/5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061245
CAS-nummer: 455-67-4